Merck
APO491607034
Apollo Scientific Ltd
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.39
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
5-(triethoxysilyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H24O5Si/c1-4-14-17(15-5-2,16-6-3)10-8-7-9-11(12)13/h4-10H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
JECXEVVJRHQJHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-triethoxysilylpentanoic-acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)