APO456876898
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
About This Item
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Clave InChI
VWDDWYZOCQFZHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)