AMBH95E08602
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-5-11-12-8(6)7-3-1-2-4-10-7/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
IJIUJGQXEDRMIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)