Merck
AMBH93D5352C
Ambeed, Inc.
N1,N3-DiBoc-spermidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.48
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
tert-butyl (3-((4-((tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)amino)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-12-8-7-10-18-11-9-13-20-15(22)24-17(4,5)6/h18H,7-13H2,1-6H3,(H,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
IGJAYGNJQNIACJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83392-10-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)