AMBH303C54AB
Ambeed, Inc.
3-(Dimethylamino)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(dimethylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FEOIEIQLXALHPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38803-30-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)