AMBH2D6F6C2E
Ambeed, Inc.
(3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3,5-ditert-butylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H23BO2/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(8-10)15(16)17/h7-9,16-17H,1-6H3
Clave InChI
RPCBIEHUQSGPNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)