Documentos clave
Z768456
Removable Tough-Tags
L × W 1.5 in. × 0.50 in.
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
38,70 €
38,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
38,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
38,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyester
white
envase
pkg of 1 roll (1000 labels)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech RVHD-1000
L × An
1.5 in. × 0.50 in.
color
white
Descripción general
Ideal for use on reusable Labware such as beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Enables sample tracking from purification to processing.
  • No residue - Easily remove from surfaces without leaving any adhesive
  • Track samples - Use labels to follow samples from purification to processing
  • Resistant - Resistant to most laboratory solvents and have shown short-term resistance to Acetone and Xylene
  • Useful - Great for beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes
Información legal
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)