Documentos clave
Z768243
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, straight bore
stopcock bore 2 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
85,60 €
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
85,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
85,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass plug
Junta
joint plug12/30
brazo lateral tamaño
9 mm
llave de paso calibre
2 mm
Descripción general
Solid glass plug has a threaded glass snelling which accepts an assembly similar to the one supplied with standard PTFE stopcocks. This consists of a PTFE washer, PTFE nut and Viton O-ring. Assembly provides for uniform seating tension to be applied to the plug which is precision ground and hand-lapped with corresponding numbers on the barrel and plug.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)