Documentos clave
Z767786
IKA® C-MAG HS digital IKAMAG hot plate magnetic stirrers
model, HS 10, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, magnetic stirrers, stirrers
Seleccione un Tamaño
1 EA
1210,00 €
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
ceramic plate
descripción
glass ceramics heating plate
heating rate 5 K/min
temp sensor PT-1000
Características
CSA approved
model HS 10
Protection class according to DIN EN 60529 - IP 21
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 4240400
Parámetros
0-6 (speed scale)
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. limit
50-500 °C temp. range
An × Al × P
300 mm × 105 mm × 415 mm
placa An × L
260 mm × 260 mm
agitador capacidad
15 L
salida
1500 W
Descripción general
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control included in delivery)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)