Documentos clave
Z767328
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size S
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
El producto Z767328 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
(chloroprene gloves)
green
tamaño
S
descripción
ambidexterous
textured fingers
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante / nombre comercial
Microflex NEC-288-S
Longitud
11.8 in. , cuff
grosor
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Categorías relacionadas
Descripción general
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Información legal
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)