Documentos clave
Z755796
Block for MultiTherm shaker
96x 0.2 mL or 1 x PCR plate
Seleccione un Tamaño
1 EA
449,00 €
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
449,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 1 x plate
Holds 96 X 0.2 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H5000-02
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
An assortment of blocks are available to use with the MultiTherm shaker, each sold separately.
Información legal
MultiTherm is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)