Merck
Z755494
BenchRocker variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
Seleccione un Tamaño
1 EA
961,00 €
961,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
961,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
961,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
tilt angle: 0 to 30°
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BR2000-230-UK plug
Parámetros
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
An × P × Al
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
plataforma L × An
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Descripción general
The BenchRocker 2D is designed to provide the precise speeds and tilt angles required for a broad range of molecular and biological mixing applications. The user can adjust both parameters to match the vessel size and the volume of liquid being mixed, yielding optimum results.
Aplicación
The BenchRocker variable 2D rocker may be used in “see-saw” type rocking applications. It is also suitable for blot washing, gel staining, and destaining.
Características y beneficios
  • Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
  • Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
  • Maintenance-free brushless motors.
  • Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
  • Load capacity-2.0kg (4.4lb).
  • Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
Información legal
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)