Documentos clave
Z755443
Stacking platform with flat mat for BenchBlotter and BlotBoy
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BR1000-STACK
Descripción general
Also fits the BenchRocker models.
Información legal
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What are the dimensions (l x w x h) of this platform?
    1 respuesta
    1. The platform dimensions are as follows:
      Length - 12 inches
      Width - 12 inches
      Height - 3 inches
      ¿Le ha resultado útil?