Documentos clave
Z743884
ART® SoftFit L Reload System
HLT 200L, size 200 μL, hinged rack, non-sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Seleccione un Tamaño
5 X 960 EA
458,00 €
458,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 960 EA
458,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
458,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
HLT 200L
hinged rack
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3752-HR
técnicas
PCR: suitable
tamaño
200 μL
volumen
200 μL
Descripción general
The ART™ SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
Características y beneficios
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
  • Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)