Documentos clave
Z743752
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 20L, size 20 μL, reload insert, non-sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Seleccione un Tamaño
5 X 960 EA
432,00 €
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 960 EA
432,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
432,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
HLT 20L
reload insert
envase
pkg of 5X960 ea
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 3722-05-RI
técnicas
PCR: suitable
tamaño
20 μL
volumen
20 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
The ART®SoftFit-L Reload System with low tention tips is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS® pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
Características y beneficios
  • Low retention tips.
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)