Documentos clave
Z743187
Julabo® bath covers
plexiglas cover to fit CORIO CD-1001F
Seleccione un Tamaño
1 EA
485,00 €
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
485,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970247
Descripción general
Transparent Plexiglas hood reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the hood prevents contamination of the samples in the bath. The hood can be used in the temperature range of -10°C to +80°C.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)