Documentos clave
Z743184
Julabo® bath covers
lift-up transparent cover to fit Pura 30
Seleccione un Tamaño
1 EA
309,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
309,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970584
Descripción general
The hinged cover for use with the PURA 30 water bath reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)