Documentos clave
Z743014
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B17, capacity 13 L (17 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
1890,00 €
1890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1890,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1890,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel bath
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9012417
intervalo de medición de la temperatura
20-150 °C
capacidad
13 L (17 L)
externo An × L × Al
38 cm × 40 cm × 47 cm
apertura An × L × Al
30 cm × 18 cm × 20 cm
Descripción general
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Información legal
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)