Documentos clave
Z742980
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-B5, capacity 3.5 L (5 L), stainless steel bath (Insulated), temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
1170,00 €
1170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1170,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1170,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel bath (Insulated)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9011405
intervalo de medición de la temperatura
20-100 °C
capacidad
3.5 L (5 L)
externo An × L × Al
23 cm × 38 cm × 41 cm
apertura An × L × Al
15 cm × 15 cm × 15 cm
Descripción general
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Información legal
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)