Merck
Z742926
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 3.8 L
Sinónimos:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 3.8 L
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc.
Descripción general
Citrajet® is a low foaming, phosphate-free, concentrated, liquid cleaner and metal brightener for high peformance removal of metal oxides, scales, salts and inorganic residues in labware washers, parts washers, power-spray systems and manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing leaving no interfering residues. Ideal for acid washing and rinsing. Dilute 2:100 pH 2.5
Características y beneficios
  • concentrated
  • ideal for use as acid wash or rinse
  • phosphate free, biodegradable and readily disposable
  • combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Información legal
Citrajet is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)