Documentos clave
Z742911
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 12K1, weighing capacity 12000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Seleccione un Tamaño
1 EA
230,00 €
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
fabricante / nombre comercial
Kern FCB 12K1
intervalo de medición de la capacidad de pesada
12000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±3.0 g
Descripción general
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)