Documentos clave
Z742907
Kern FCB series bench scale
Kern FCB 3K0.1, weighing capacity 3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Seleccione un Tamaño
1 EA
278,00 €
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
278,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
278,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
fabricante / nombre comercial
Kern FCB 3K0.1
intervalo de medición de la capacidad de pesada
3000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Descripción general
Bench scale with second display on the backside of the scale.
PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
High mobility: Battery operation option, compact construction and low weight make this balance ideal for use in several locations (production, warehouse, dispatch department, ...)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Does this digital balance have RS232 port to connect with PC?
    1 respuesta
    1. Yes this product has an RS232 compatible port to connect to a PC. Please refer to the below-attached document for more technical details: https://documents.production.denios.io/BA_FCB_3K0.1_en.pdf
      ¿Le ha resultado útil?