Documentos clave
Z742905
Kern DAB moisture analyzer, for samples up to 110 g
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
Moisture analyser, moisture sensor, moisture tester
Seleccione un Tamaño
1 EA
1290,00 €
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1290,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern DAB 100-3+YKA-03
Descripción general
Moisture analyser with user-friendly graphics display and 15 memories for drying programs.
  • Backlit LCD display, digit height 14 mm
  • Drying process active
  • Active heating profile
  • Active switch-off criteria
  • Previous drying time
  • Current temperature
  • Current moisture content in %
  • Halogen quartz glass heater 400 W
  • Observation window above the sample, useful during initial setting
  • Internal memory for automatic sequence of 15 complete drying processesand 5 drying processes carried out
  • The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
  • 50 sample plates included
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)