Documentos clave
Z742796
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
63,00 €
63,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
63,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
63,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern EMB 500-1BE
intervalo de medición de la capacidad de pesada
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
color
black Balance
Categorías relacionadas
Descripción general
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)