Documentos clave
Z742601
myVolt Mini power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
El producto Z742601 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E2100
Descripción general
The Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini is a compact electrophoresis power supply ideal for basic, constant voltage applications. Users can select constant 100V or 200V output, and the current can reach a maximum of 200mA.
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Información legal
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)