Documentos clave
Z742306
Horizontal rotisserie for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 15 mL tubes, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
74,67 €
74,67 €
Precio de catálogo78,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
74,67 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
74,67 €
Precio de catálogo78,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
holds 6 x 15 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific R4040-HZ15
tubo diám.
16-17 mm
Descripción general
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. In addition, horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
Información legal
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)