Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Características
1/2 Size
fabricante / nombre comercial
Polarware 30242
capacidad
6.3 L
tamaño
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)