Documentos clave
Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors
Seleccione un Tamaño
1 EA
612,00 €
612,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
612,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.51
612,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 13850-04
Diámetro
10 mm
Descripción general
The Ace stirrer shaft with agitator is a replacement for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)