Documentos clave
Z740842
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.25 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
El producto Z740842 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
subdivision 0.50 mL
envase
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.25 mL
capacidad
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)