Documentos clave
Z740619
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 80 mm × 17 mm, autoclavable
Seleccione un Tamaño
24 EA
183,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
183,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
soda-lime glass
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
lid
envase
pack of 24 ea
placa capacidad
~80 mL
Placa: diám. × Al
80 mm × 17 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1