Documentos clave
Z740582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
Seleccione un Tamaño
24 EA
297,00 €
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
297,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)