Documentos clave
Z740153
IKA® Tube Mill control
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Seleccione un Tamaño
1 EA
2510,00 €
2510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2510,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
2510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 4180000
Descripción general
The world′s first patented Tube Mill control is a batch mill with disposable grinding chamber. Eliminates the possibility of cross-contamination and the effort of cleaning.
The grinding chamber (Z740154) and cover are made of a transparent material so grinding tests can be observed at any time. The mill can be used for hard (Mohs hardness up to 5), dry and brittle materials. It is especially suitable for grinding seeds, such as corn and wheat.
  • Clearly arranged, multilingual OLED-display
  • Timer, adjustable from 5 s to 3 min
  • USB interface for control and documentation of all the parameters
  • Infinitely variable speed from 5000 to 25000 rpm
  • Various operating modes
  • Adjustable safety speed
  • Adjustable safety time
  • Dust proof sealed housing
  • Quiet operation
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)