Documentos clave
Z693103
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, yellow
Sinónimos:
Tube rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
16,00 €
16,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
16,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
16,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS243071Y
L × An × Al
244 mm × 104 mm × 66 mm
color
yellow
Descripción general
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)