Merck
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
Seleccione un Tamaño
1 EA
560,00 €
560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
560,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104919
NACRES:
NB.43
560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)