Z685232
Plas-Labs automatic anaerobic chamber AC input 230 V
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Seleccione un Tamaño
24.750,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
24.750,00 €
Productos recomendados
descripción
includes glove box, shelving unit and support cart
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs Simplicity-888
Descripción general
- Three drying train canisters with quick disconnects
- Programmable catalyst heater unit
- Bright fluorescent light system
- White ambidextrous Hypalon® gloves
- Two 1/4 in. NPT gas connections
- Two ground key cock valves on main chamber
- Electrical outlet strip; UL & CSA approved, hospital grade with four outlets
- CE compliant
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)