Documentos clave
Z684821
Ace cylindrical reaction flask
capacity 2 L, O-ring grooved flange, valve size 0-20 mm , zero dead space
Seleccione un Tamaño
1 EA
989,00 €
989,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
989,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
989,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6518-14
capacidad
2 L
válvula tamaño
0-20 mm , zero dead space
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)