Documentos clave
Z682896
Ace receiving flask,
capacity 3000 mL, joint: ST/NS 35/20, plastic-coated glass
Seleccione un Tamaño
1 EA
191,00 €
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
191,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
plastic-coated glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS35/20
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40777/25266
capacidad
3000 mL
Descripción general
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)