Documentos clave
Z682128
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
990,00 €
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
990,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40641
Descripción general
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)