Documentos clave
Z681679
PureSolv Micro vacuum pump/inert gas connection for multiple systems
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
648,00 €
648,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
648,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.85
648,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
anodized aluminum frame
stainless steel tubing
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Innovative Technologies
Descripción general
Two tees are required per Pure Solv Micro system when ganging vacuum and gas lines.
To connect 2 systems together you need qty 1 of this product
To connect 3 systems together you need qty 2 of this product
To connect 4 systems together you need qty 3 of this product
To connect 5 systems together you need qty 4 of this product
Información legal
Pure Solv is a trademark of Inert Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)