Documentos clave
Z680699
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 500 mL
Sinónimos:
1178429
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
El producto Z680699 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
glass bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GLS80)
Características
graduations
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1178429
capacidad
500 mL
color
amber glass
Descripción general
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
  • Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
  • For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)