Z678155
Finnpipette® F3 variable volume pipette
volume 1-10 mL
Seleccione un Tamaño
373,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
373,00 €
Productos recomendados
Características
color-coded red
electronic: no
single-channel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Finn 4640070
volumen
1-10 mL
Descripción general
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Color coded for easy tip volume recognition
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)