Documentos clave
Z677841
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile
Seleccione un Tamaño
960 EA
108,00 €
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
108,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless tip
pink
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Finn 94060100
volumen máximo
10 μL
intervalo de volumen
0.1-10 μL
Descripción general
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)