Documentos clave
Z677531
Lapren latex/chloroprene flock lined gloves
size S
Sinónimos:
chemically resistant glove
Seleccione un Tamaño
100 EA
353,00 €
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
353,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
green (chloroprene, natural latex)
green gloves
tamaño
S
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
envase
package of 100 ea
fabricante / nombre comercial
KCL 706 - 07
KCL 706
L × grosor
310 mm × 0.6 mm
Descripción general
Lapren incorporates a high quantity of polychloroprene into latex to improve chemical resistance. A mixture of raw materials ensures a high elasticity as well as good tensile strength and tear resistance. The palm grip surface ensures a firm grip even in wet working environments without loss of the high degree of sensitivity.
With cotton flock lining, stretched cuff and anatomical design, this product meets all requirements of comfort and hygiene.
  • Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
  • Profiled palm for firm grip when wet
  • High mechanical resistance
  • Cotton flock lining improves comfort
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • CE compliant
Información legal
Lapren is a trademark of KCL GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)