Documentos clave
Z677345
Dermatril LR nitrile gloves
size XL
Sinónimos:
disposable glove
Seleccione un Tamaño
10 X 50 EA
711,00 €
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 50 EA
711,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
711,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue gloves
blue nitrile
tamaño
XL
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante / nombre comercial
KCL 742 -10
KCL 742
L × grosor
270 mm × 0.11 mm
Descripción general
Dermatril LR is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril LR disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
  • Cleanroom class 100
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Extended cuff
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Información legal
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)