Documentos clave
Z676861
ART® Softfit L Reload System
maximum volume 20 μL, Tip design ART 20L, Hinged rack, low retention: no
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Seleccione un Tamaño
5 X 960 EA
856,90 €
856,90 €
Precio de catálogo902,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 960 EA
856,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
856,90 €
Precio de catálogo902,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Hinged rack
Tip design ART 20L
envase
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2749-HR
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
20 μL
volumen
20 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed to be compatible with LTS, the Molecular Bio Products Softfit L Reload System provides ART barrier pipette tips in color coded inserts by volume size. Choose from five pipette tip volume sizes with the option of low retention technology.
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)