Documentos clave
Z676691
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Reload insert
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
5 X 960 EA
679,00 €
679,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 960 EA
679,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
679,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
barrier
Reload insert
Tip design ART 100E
envase
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2065E-05-RI
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
100 μL
volumen
100 μL
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)