Documentos clave
Z676187
Plum pH neutralizing eyewash refill
pkg of 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 200 mL
fabricante / nombre comercial
Plum
Descripción general
A small handy bottle containing 4.9% sterile phosphate buffer solution, which neutralizes the eye′s fluid after accidents involving acids or alkalis. The bottle is easy to take with you or can be used to refill the neutralizing eyewash station. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)