Documentos clave
Z675903
Drawer organizers
3-compartments
Seleccione un Tamaño
1 EA
54,24 €
54,24 €
Precio de catálogo57,10 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
54,24 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.01
54,24 €
Precio de catálogo57,10 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
3-compartments
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS2538A
tamaño
460 mm × 307 mm × 63 mm
Descripción general
2 compartments 430 x 80 mm & 1 compartment 430 x 110 mm
Keeps supplies organized and easily accessible. Polystyrene organizers are perfect for storing and organizing small laboratory supplies. Protect fragile items such as glassware. Fit in standard drawers or on benches and shelves.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)