Documentos clave
Z675482
Sterile economy sample spoon
20 mL
Sinónimos:
Economy Sample Spoon, Sterile Sample Spoon, dispensing tool
Seleccione un Tamaño
100 EA
118,75 €
118,75 €
Precio de catálogo125,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
118,75 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
118,75 €
Precio de catálogo125,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
PS
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36740-00005
Descripción general
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)