Documentos clave
Z674680
Slide spinner for slide drying
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
slide dryer
Seleccione un Tamaño
1 EA
607,00 €
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
607,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
607,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Labnet C1303-T-230V-UK
Parámetros
~4800 rpm speed
An × P × Al
5 in. (12.7 cm) × 5 in. (12.7 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Descripción general
Simply insert your slides into the cassettes and close the lid. This Slide Spinner quickly accelerated to 4800 RPM, the optimal speed for quick drying without any splashing. Open the lid and the rotor comes to a stop and the dry slides can be removed. The cassettes catch all of the liquid, and can easily be removed, and the liquid can be poured out.
  • Quickly dries 2 slides
  • Ideal for removing wash buffer from microarrays prior to scanning
Removeable cassettes conveniently catch all liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)